Fluorek potasu, bezwodny 99%
Dostawca: Apollo Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
PC6267S-100G
PC6267S-250G
PC6267S-500G
APOSPC6267S-100GEA
467
PLN
APOSPC6267S-100G
APOSPC6267S-250G
APOSPC6267S-500G
Fluorek potasu, bezwodny 99%
Fluorek potasu
Formuła:
KF Temp. Wrzenia: 1505 °C Temp. topnienia: 858 °C Gęstość: 2,48 g/cm³ (25 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011398 Numer CAS: 7789-23-3 Numer WE (dawny EINECS): 232-151-5 Jednostka: 1812 ADR: 6.1,III |