Drukuj
Fluorek potasu dihydrat 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6267R-250G PC6267R-50G
APOSPC6267R-250GEA 161 PLN
APOSPC6267R-250G APOSPC6267R-50G
Fluorek potasu dihydrat 98%
Fluorek potasu dihydrat
Formuła: FK·2H₂O
MW: 94.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 156 °C
Temp. topnienia: 41 °C
Gęstość: 2.454 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00149929
Numer CAS: 13455-21-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-151-5
Jednostka: 1812
ADR: 6.1 III