Drukuj
Poly(vinylidene fluoride)
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6267-25G PC6267-100G PC6267-250G
APOSPC6267-25GEA 110 PLN
APOSPC6267-25G APOSPC6267-100G APOSPC6267-250G
Poly(vinylidene fluoride)
Poly(vinylidene fluoride)
Formuła: (-CH₂CF₂-)n
Temp. topnienia: 155…165 °C
Gęstość: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00084470
Numer CAS: 24937-79-9