Drukuj
1,1,1-Trifluoro-3-fenyloaceton 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-one, 1,1,1-Trifluoro-3-phenyl-2-propanone, (3,3,3-Trifluor-2-propanoyl)benzene, 1,1,1-Trifluoro-3-phenylpropan-2-one
PC6229M-1G PC6229M-25G PC6229M-5G
APOSPC6229M-1GEA 218 PLN
APOSPC6229M-1G APOSPC6229M-25G APOSPC6229M-5G
1,1,1-Trifluoro-3-fenyloaceton 98%
1,1,1-Trifluoro-3-fenyloaceton
Formuła: C₉H₇F₃O
Temp. Wrzenia: 51…52 °C/2mmHg
Gęstość: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00068171
Numer CAS: 350-92-5
Jednostka: 1224
ADR: 3,III