Drukuj
Phenyl trifluoromethyl sulphide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Phenyl(trifluoromethyl)sulphane, alpha,alpha,alpha-Trifluorothioanisole, (Trifluoromethylthio)benzene
PC6229-25G PC6229-5G
APOSPC6229-25GEA 679 PLN
APOSPC6229-25G APOSPC6229-5G
Phenyl trifluoromethyl sulphide 98%
Phenyl trifluoromethyl sulphide
Formuła: C₇H₅F₃S
Temp. Wrzenia: 140…142 °C
Gęstość: 1,249 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 37 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040839
Numer CAS: 456-56-4
Numer WE (dawny EINECS): 207-270-0
Jednostka: 1993
ADR: 3,III