Drukuj
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6227-25G PC6227-5G PC6227-100G
APOSPC6227-25GEA 124 PLN
APOSPC6227-25G APOSPC6227-5G APOSPC6227-100G
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline 98%
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline
Formuła: C₈H₅F₆NO₄S₂
Temp. topnienia: 101…102 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000404
Numer CAS: 37595-74-7