Drukuj
(±)-1-Fenylo-2,2,2-trifluoroetanol 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: α-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol, 2,2,2-Trifluoro-1-phenylethan-1-ol
PC6224-1G PC6224-5G
APOSPC6224-1GEA 139 PLN
APOSPC6224-1G APOSPC6224-5G
(±)-1-Fenylo-2,2,2-trifluoroetanol 99%
(±)-1-Fenylo-2,2,2-trifluoroetanol
Formuła: C₆H₅CH(OH)CF₃
Temp. Wrzenia: 57…59 °C/2mmHg
Gęstość: 1,297 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004498
Numer CAS: 340-05-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-429-1