Drukuj
fluorek fenylometylosulfonowy 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: PMSF, Phenylmethanesulphonyl fluoride, Phenylmethylsulphonyl fluoride, α-Toluenesulphonyl fluoride
PC6222M-100G PC6222M-250G PC6222M-25G
APOSPC6222M-100GEA 743 PLN
APOSPC6222M-100G APOSPC6222M-250G APOSPC6222M-25G
fluorek fenylometylosulfonowy 99%
fluorek fenylometylosulfonowy
Inhibitor of Serine proteases: Toxicity LD50 <500mg/kgAffords alkenes via reaction with carbonyl compounds
Formuła: C₇H₇FO₂S
MW: 174.2 g/mol
Temp. topnienia: 92…95 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007424
Numer CAS: 329-98-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-350-2
Jednostka: 2928
ADR: 6.1+8 II