Drukuj
6-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6221-1G PC6221-5G
APOSPC6221-1GEA 633 PLN
APOSPC6221-1G APOSPC6221-5G
6-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 95+%
6-(Trifluoromethyl)anthranilic acid
Formuła: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.14 g/mol
Temp. topnienia: 130…133 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01569538
Numer CAS: 314-46-5