Drukuj
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6220K-25G PC6220K-5G PC6220K-1G
APOSPC6220K-25GEA 801 PLN
APOSPC6220K-25G APOSPC6220K-5G APOSPC6220K-1G
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride 97%
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride
Formuła: C₁₂F₂₄O₄
MW: 664.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 158…161 °C
Gęstość: 1.8 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00084743
Numer CAS: 27639-98-1
Jednostka: 3265
ADR: 8 II