Drukuj
Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane, Technical Grade
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6220H-100G PC6220H-1G PC6220H-25G
APOSPC6220H-100GEA 1100 PLN
APOSPC6220H-100G APOSPC6220H-1G APOSPC6220H-25G
Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane, Technical Grade
Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane
Formuła: C₉F₁₈
Temp. Wrzenia: 124…128 °C
Temp. topnienia: –68 °C
Gęstość: 1,888 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066614
Numer CAS: 374-76-5