Drukuj
Perfluorotridecane 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6220A-25G PC6220A-5G
APOSPC6220A-25GEA 2200 PLN
APOSPC6220A-25G APOSPC6220A-5G
Perfluorotridecane 98%
Perfluorotridecane
Formuła: C₁₃F₂₈
MW: 688.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 193…196 °C
Temp. topnienia: 88…91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236715
Numer CAS: 376-03-4