Drukuj
tris(perfluorobutylo)amina
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Perfluorotri-n-butylamine, Heptacosafluorotri-n-butylamine, Perfluorotributylamine, FC-43, Heptacosafluorotributylamine, PFTBA, Tris(nonafluorobutyl)amine
PC6220-100G PC6220-25G
APOSPC6220-100GEA 438 PLN
APOSPC6220-100G APOSPC6220-25G
tris(perfluorobutylo)amina
tris(perfluorobutylo)amina
Formuła: C₁₂F₂₇N
MW: 671.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 170…180 °C
Temp. topnienia: -55
Gęstość: 1.9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000436
Numer CAS: 311-89-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-223-1