Drukuj
Diethyl-4,4-difluoroheptanedioate 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6217-1G PC6217-5G PC6217-25G
APOSPC6217-1GEA 115 PLN
APOSPC6217-1G APOSPC6217-5G APOSPC6217-25G
Diethyl-4,4-difluoroheptanedioate 96%
Diethyl-4,4-difluoroheptanedioate
Formuła: C₁₁H₁₈F₂O₄
Temp. Wrzenia: 108 °C/3mmHg
Gęstość: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08146634
Numer CAS: 22515-16-8