Drukuj
Hexadecafluorosebacic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6212-25G PC6212-5G
APOSPC6212-25GEA 870 PLN
APOSPC6212-25G APOSPC6212-5G
Hexadecafluorosebacic acid 95%
Hexadecafluorosebacic acid
Formuła: C₁₀H₂F₁₆O₄
Temp. Wrzenia: 225 °C/60mmHg
Temp. topnienia: 158…160 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042365
Numer CAS: 307-78-8