Drukuj
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6204-100G PC6204-25G PC6204-5G
APOSPC6204-100GEA 737 PLN
APOSPC6204-100G APOSPC6204-25G APOSPC6204-5G
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid 98%
4-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid
Formuła: C₈H₅F₃O₂S
MW: 222.19 g/mol
Temp. topnienia: 159…163 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00040906
Numer CAS: 330-17-6