Drukuj
α,α,α,2,5-Pentafluorotoluene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,5-Difluorobenzotrifluoride
PC6199-1G PC6199-5G
APOSPC6199-1GEA 110 PLN
APOSPC6199-1G APOSPC6199-5G
α,α,α,2,5-Pentafluorotoluene 97%
α,α,α,2,5-Pentafluorotoluene
Formuła: C₇H₃F₅
Temp. Wrzenia: 107…108 °C
Temp. topnienia: –14 °C
Gęstość: 1,424 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042494
Numer CAS: 393-38-4