Drukuj
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoro-1-pentanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1H,1H-Nonafluoro-1-pentanol, 1H,1H-Perfluoropentan-1-ol
PC6186-1G PC6186-25G PC6186-5G
APOSPC6186-1GEA 414 PLN
APOSPC6186-1G APOSPC6186-25G APOSPC6186-5G
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoro-1-pentanol 97%
2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoro-1-pentanol
Formuła: C₅H₃F₉O
MW: 250.06 g/mol
Temp. Wrzenia: 110…111 °C
Gęstość: 1.664 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236714
Numer CAS: 355-28-2