Drukuj
Nonafluorovaleric acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6184-25G PC6184-5G
APOSPC6184-25GEA 537 PLN
APOSPC6184-25G APOSPC6184-5G
Nonafluorovaleric acid
Nonafluorovaleric acid
Formuła: C₅HF₉O₂
Temp. Wrzenia: 82 °C/85mmHg
Gęstość: 1,713 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040211
Numer CAS: 2706-90-3
Numer WE (dawny EINECS): 220-300-7
Jednostka: 3265
ADR: 8,II