Drukuj
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl-1-trichlorosilane
PC6179-5G PC6179-25G
APOSPC6179-5GEA 305 PLN
APOSPC6179-5G APOSPC6179-25G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane
Formuła: C₈H₄Cl₃F₁₃Si
Temp. Wrzenia: 84…85 °C/17mmHg
Gęstość: 1,638 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042363
Numer CAS: 78560-45-9
Numer WE (dawny EINECS): 278-947-6
Jednostka: 2987
ADR: 8,II