Drukuj
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6177-1G PC6177-5G PC6177-25G
APOSPC6177-1GEA 110 PLN
APOSPC6177-1G APOSPC6177-5G APOSPC6177-25G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269.02 g/mol
Temp. topnienia: 116…121 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07787468
Numer CAS: 320-31-0