Drukuj
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl methacrylate 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methacrylic acid 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-n-octyl ester, 2-(Perfluorohexyl)ethyl methacrylate, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluoro-n-octyl Methacrylate, 1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl Methacrylate, Methacrylic acid 1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl ester
PC6172E-10G PC6172E-250G PC6172E-50G
APOSPC6172E-10GEA 110 PLN
APOSPC6172E-10G APOSPC6172E-250G APOSPC6172E-50G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl methacrylate 99%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl methacrylate
Formuła: C₁₂H₉F₁₃O₂
Temp. Wrzenia: 92 °C/8mmHg
Temp. topnienia: –33 °C
Gęstość: 1,496 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00077580
Numer CAS: 2144-53-8
Numer WE (dawny EINECS): 218-407-9