Drukuj
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-jodooktan 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Tridecafluoro-8-iodooctane, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl iodide, 1-Iodo-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctane
PC6172-100G PC6172-25G PC6172-5G
APOSPC6172-100GEA 801 PLN
APOSPC6172-100G APOSPC6172-25G APOSPC6172-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-jodooktan 97%
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-jodooktan
Formuła: C₈H₄F₁₃I
Temp. Wrzenia: 178…180 °C
Temp. topnienia: 20…21 °C
Gęstość: 1,934 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >150 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00039410
Numer CAS: 2043-57-4
Numer WE (dawny EINECS): 218-056-1