Drukuj
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorodimethyl(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-n-octyl)silane
PC6167E-1G PC6167E-25G PC6167E-5G
APOSPC6167E-1GEA 110 PLN
APOSPC6167E-1G APOSPC6167E-25G APOSPC6167E-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Formuła: C₁₀H₁₀ClF₁₃Si
Temp. Wrzenia: 189…191 °C
Gęstość: 1,461 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 52 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042359
Numer CAS: 102488-47-1
Jednostka: 2986
ADR: 8+3,II