Drukuj
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl acrylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6166-25G PC6166-5G PC6166-100G
APOSPC6166-25GEA 182 PLN
APOSPC6166-25G APOSPC6166-5G APOSPC6166-100G
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl acrylate 97%
1H,1H,2H,2H-Tridecafluoro-n-octyl acrylate
Formuła: C₁₁H₇F₁₃O₂
Temp. Wrzenia: 76…80 °C/8mmHg
Gęstość: 1,554 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00042351
Numer CAS: 17527-29-6
Numer WE (dawny EINECS): 241-527-8