Drukuj
1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6163-100G PC6163-25G
APOSPC6163-100GEA 1120 PLN
APOSPC6163-100G APOSPC6163-25G
1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene
1H,1H,2H-Perfluoro-1-octene
Formuła: C₈H₃F₁₃
MW: 346.09 g/mol
Temp. Wrzenia: 106…107 °C
Gęstość: 1.58 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 20 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00039249
Numer CAS: 25291-17-2
Numer WE (dawny EINECS): 246-791-8
Jednostka: 1993
ADR: 3 II