Drukuj
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6142-1G PC6142-250MG
APOSPC6142-1GEA 1260 PLN
APOSPC6142-1G APOSPC6142-250MG
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formuła: C₈H₄BrF₃N₂
MW: 265.04 g/mol
Temp. topnienia: 98…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11111688
Numer CAS: 503172-42-7