Drukuj
6-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6141-1G PC6141-500MG
APOSPC6141-1GEA 1570 PLN
APOSPC6141-1G APOSPC6141-500MG
6-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
6-Bromo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formuła: C₈H₄BrF₃N₂
MW: 265.04 g/mol
Temp. topnienia: 106…108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11111691
Numer CAS: 150780-40-8