Drukuj
1H,1H-Pentatriacontafluoro-1-octadecanol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6137-1G PC6137-250MG
APOSPC6137-1GEA 1740 PLN
APOSPC6137-1G APOSPC6137-250MG
1H,1H-Pentatriacontafluoro-1-octadecanol 95%
1H,1H-Pentatriacontafluoro-1-octadecanol
Formuła: C₁₈H₃F₃₅O
Temp. Wrzenia: 211 °C/100mmHg
Temp. topnienia: 152…156 °C
Gęstość: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236627
Numer CAS: 242142-82-1