Drukuj
Perfluorooctadecanoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6136-1G PC6136-5G PC6136-25G PC6136-250MG
APOSPC6136-1GEA 1290 PLN
APOSPC6136-1G APOSPC6136-5G APOSPC6136-25G APOSPC6136-250MG
Perfluorooctadecanoic acid
Perfluorooctadecanoic acid
Formuła: C₁₈HF₃₅O₂
Temp. Wrzenia: 235 °C/100mmHg
Temp. topnienia: 163…172 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00198021
Numer CAS: 16517-11-6
Numer WE (dawny EINECS): 240-582-5
Jednostka: 3261
ADR: 8,III