Drukuj
1-Bromoperfluorononan 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6133-100G PC6133-25G PC6133-5G
APOSPC6133-100GEA 5220 PLN
APOSPC6133-100G APOSPC6133-25G APOSPC6133-5G
1-Bromoperfluorononan 98%
1-Bromoperfluorononan
Formuła: C₉BrF₁₉
Temp. Wrzenia: 159 °C
Temp. topnienia: 27…30 °C
Gęstość: 1,9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153257
Numer CAS: 558-96-3