Drukuj
Perfluorononane 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Eicosafluorononane
PC6123V-100G PC6123V-25G
APOSPC6123V-100GEA 2140 PLN
APOSPC6123V-100G APOSPC6123V-25G
Perfluorononane 99%
Perfluorononane
Predominantly n-isomer
Formuła: C₉F₂₀
MW: 488.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 125…126 °C
Temp. topnienia: –16 °C
Gęstość: 1.799 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00153254
Numer CAS: 375-96-2