Drukuj
Perfluoro(4-methylmorpholine) 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6122-10G PC6122-25G PC6122-5G PC6122-100G
APOSPC6122-10GEA 0 PLN
APOSPC6122-10G APOSPC6122-25G APOSPC6122-5G APOSPC6122-100G
Perfluoro(4-methylmorpholine) 98%
Perfluoro(4-methylmorpholine)
Formuła: C₅F₁₁NO
Temp. Wrzenia: 50 °C
Gęstość: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042442
Numer CAS: 382-28-5
Numer WE (dawny EINECS): 206-841-1