Drukuj
Nonafluoro(trifluoromethyl)cyclopentane 90%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6113-100G PC6113-25G PC6113-5G
APOSPC6113-100GEA 807 PLN
APOSPC6113-100G APOSPC6113-25G APOSPC6113-5G
Nonafluoro(trifluoromethyl)cyclopentane 90%
Nonafluoro(trifluoromethyl)cyclopentane
Formuła: C₆F₁₂
Temp. Wrzenia: 47…53 °C
Temp. topnienia: –90 °C
Gęstość: 1,68 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00066611
Numer CAS: 1805-22-7
Numer WE (dawny EINECS): 217-298-5