Drukuj
1,1'-Difluoro-2,2'-bipyridinium bis(tetrafluoroborate) 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6095-25G PC6095-5G
APOSPC6095-25GEA 6090 PLN
APOSPC6095-25G APOSPC6095-5G
1,1'-Difluoro-2,2'-bipyridinium bis(tetrafluoroborate) 98%
1,1'-Difluoro-2,2'-bipyridinium bis(tetrafluoroborate)
Fluorinating agent (103g/Kg effective F2), ask for literature
Formuła: C₁₀H₈B₂F₁₀N₂
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01073546
Numer CAS: 178439-26-4
Jednostka: 3261
ADR: 8,II