Drukuj
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-jodoheksan 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6088-25G PC6088-5G PC6088-1G
APOSPC6088-25GEA 493 PLN
APOSPC6088-25G APOSPC6088-5G APOSPC6088-1G
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-jodoheksan 95%
1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-jodoheksan
Formuła: C₆H₄F₉I
Temp. Wrzenia: 138…140 °C
Temp. topnienia: –25 °C
Gęstość: 1,94 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00039409
Numer CAS: 2043-55-2
Numer WE (dawny EINECS): 218-055-6