Drukuj
1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6085D-100G PC6085D-25G PC6085D-5G PC6085D-250G
APOSPC6085D-100GEA 1240 PLN
APOSPC6085D-100G APOSPC6085D-25G APOSPC6085D-5G APOSPC6085D-250G
1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene 98%
1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene
Formuła: C₆H₃F₉
Temp. Wrzenia: 59 °C
Gęstość: 1,457 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042338
Numer CAS: 19430-93-4
Numer WE (dawny EINECS): 243-053-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,II