Drukuj
5-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6083-1G PC6083-25G PC6083-5G
APOSPC6083-1GEA 348 PLN
APOSPC6083-1G APOSPC6083-25G APOSPC6083-5G
5-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Bromo-2-nitro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formuła: C₇H₄BrF₃N₂O₃
Temp. topnienia: 91…96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12756436
Numer CAS: 755030-18-3