Drukuj
4,5-Difluoro-2-nitroaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,4-Difluoro-6-nitroaniline
PC6082-100G PC6082-5G
APOSPC6082-100GEA 725 PLN
APOSPC6082-100G APOSPC6082-5G
4,5-Difluoro-2-nitroaniline 98%
4,5-Difluoro-2-nitroaniline
Formuła: C₆H₄F₂N₂O₂
MW: 174.11 g/mol
Temp. topnienia: 107…108 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010876
Numer CAS: 78056-39-0