Drukuj
2,5-Dibromo-3-fluoropyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6077-5G PC6077-10G PC6077-1G
APOSPC6077-5GEA 435 PLN
APOSPC6077-5G APOSPC6077-10G APOSPC6077-1G
2,5-Dibromo-3-fluoropyridine 98%
2,5-Dibromo-3-fluoropyridine
Formuła: C₅H₂Br₂FN
MW: 254.88 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06659497
Numer CAS: 156772-60-0