Drukuj
5-Bromo-3-fluoro-2-pyridine carboxylic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromo-3-fluoropicolinic acid, 5-Bromo-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
PC6074-1G PC6074-5G
APOSPC6074-1GEA 110 PLN
APOSPC6074-1G APOSPC6074-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-pyridine carboxylic acid 98%
5-Bromo-3-fluoro-2-pyridine carboxylic acid
Formuła: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220 g/mol
Temp. topnienia: 175…180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07437865
Numer CAS: 669066-91-5