Drukuj
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Chloro-3-fluoro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Chloro-3-fluoropicolinic acid
PC6073-5G PC6073-1G PC6073-250MG
APOSPC6073-5GEA 2890 PLN
APOSPC6073-5G APOSPC6073-1G APOSPC6073-250MG
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
5-Chloro-3-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Formuła: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175.55 g/mol
Temp. topnienia: 172…174 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12827555
Numer CAS: 207994-08-9