Drukuj
N-Ethyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-(Trifluoromethoxy)ethylaminobenzene
PC6041-1G PC6041-100MG PC6041-250MG
APOSPC6041-1GEA 586 PLN
APOSPC6041-1G APOSPC6041-100MG APOSPC6041-250MG
N-Ethyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
N-Ethyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formuła: C₉H₁₀F₃NO
Temp. Wrzenia: 42…44 °C/0,2mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00203992
Numer CAS: 175278-20-3