Drukuj
Perfluoro-1-heptene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6040-1G PC6040-5G
APOSPC6040-1GEA 479 PLN
APOSPC6040-1G APOSPC6040-5G
Perfluoro-1-heptene 95%
Perfluoro-1-heptene
Contains up to 5% perfluorohept-2-ene
Formuła: C₇F₁₄
Temp. Wrzenia: 80…82 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00013577
Numer CAS: 355-63-5