Drukuj
(3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Difluoro-4-methoxyphenylacetic acid
PC6037-1G PC6037-5G PC6037-10G PC6037-25G
APOSPC6037-1GEA 708 PLN
APOSPC6037-1G APOSPC6037-5G APOSPC6037-10G APOSPC6037-25G
(3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(3,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
Formuła: C₉H₈F₂O₃
MW: 202.15 g/mol
Temp. topnienia: 85…86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115919
Numer CAS: 886498-74-4