Drukuj
1H,1H-Tridecafluoro-1-heptanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC6036-100G PC6036-25G PC6036-5G
APOSPC6036-100GEA 2470 PLN
APOSPC6036-100G APOSPC6036-25G APOSPC6036-5G
1H,1H-Tridecafluoro-1-heptanol 97%
1H,1H-Tridecafluoro-1-heptanol
Formuła: C₇H₃F₁₃O
Temp. Wrzenia: 147 °C
Temp. topnienia: 147 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042433
Numer CAS: 375-82-6
Numer WE (dawny EINECS): 206-796-8