Drukuj
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC6033-5G PC6033-1G PC6033-25G
APOSPC6033-5GEA 1150 PLN
APOSPC6033-5G APOSPC6033-1G APOSPC6033-25G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide 98%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Formuła: C₈H₇BrF₂O
MW: 237.04 g/mol
Temp. topnienia: 39…42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115916
Numer CAS: 706786-42-7
Jednostka: 3261
ADR: 8 II