Drukuj
(R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (R)-2-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic Acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxyisobutyric Acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid
PC6022-1G PC6022-5G
APOSPC6022-1GEA 131 PLN
APOSPC6022-1G APOSPC6022-5G
(R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid 97%
(R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropionic acid
Formuła: C₄H₅F₃O₃
MW: 158.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 189 °C
Temp. topnienia: 108…110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03095400
Numer CAS: 44864-47-3
Jednostka: 3261
ADR: 8 III