Drukuj
3,5-Difluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC6018-10G PC6018-5G PC6018-1G
APOSPC6018-10GEA 1500 PLN
APOSPC6018-10G APOSPC6018-5G APOSPC6018-1G
3,5-Difluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzonitrile
Formuła: C₈H₅F₂NO
MW: 169.13 g/mol
Temp. topnienia: 85…87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115912
Numer CAS: 104197-15-1
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III