Drukuj
Perfluoroheptan (mieszanina izomerów) 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Hexadecafluoroheptane
PC6010-100G PC6010-25G PC6010-5G
APOSPC6010-100GEA 650 PLN
APOSPC6010-100G APOSPC6010-25G APOSPC6010-5G
Perfluoroheptan (mieszanina izomerów) 97%
Perfluoroheptan (mieszanina izomerów)
Formuła: C₇F₁₆
Temp. Wrzenia: 80…84 °C
Gęstość: 1,745 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040339
Numer CAS: 335-57-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-392-1